Learn More
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole, 98+%
Codice prodotto. 15442109
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15442109 100 g 100g
15432109 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15442109 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64768.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15803-02-8 | C4H5BrN2 | 161.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15803-02-8
Formula molecolare C4H5BrN2
Molecular Weight (g/mol) 161.00
Numero MDL MFCD02179565
InChI Key IXJSDKIJPVSPKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-1-methyl, 1-mehtyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1-methyl-4-bromopyrazole, 4-bromo-1-methyl-pyrazole, 4-bromo-2-methyl-1h-pyrazole, zlchem 151, pubchem16867, 4bmp
PubChem CID 167433
IUPAC Name 4-bromo-1-methylpyrazole
SMILES CN1C=C(Br)C=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.558 g/mL
Punti di ebollizione 185°C to 188°C
Punto d'infiammabilità 94°C (201°F)
Indice di rifrazione 1.531
Quantità 100 g
Beilstein 108120
Peso formulazione 161
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Liquid