Learn More
4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10136772
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10136772 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10433773 1 g Amber Glass Bottle 1g
10420564 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10136772 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00978CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 497832-99-2
Formula molecolare C5H4BrF3N2
Molecular Weight (g/mol) 229
Numero MDL MFCD04115415
InChI Key TZAYNGPUOOUEAP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl, 1h-pyrazole, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl, pubchem16983, buttpark 99\18-60, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazol, 4-bromo-1-methyl-3-trifluoromethyl ;-1h-pyrazole
PubChem CID 2794651
IUPAC Name 4-bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
SMILES CN1C=C(C(=N1)C(F)(F)F)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 229
Percent Purity 97%