Learn More
4-Bromo-(1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-∆3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate, TRC
Codice prodotto. 30134859
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134859 25 mg 25mg
30007098 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134859 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68629025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 215956-55-1
Formula molecolare C10 H17 Br N O3 S2
Molecular Weight (g/mol) 343.28
IUPAC Name 3-bromo-1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethyl-4-(methylsulfonylsulfanylmethyl)pyrrole
SMILES CC1(C)N([O])C(C)(C)C(=C1Br)CSS(=O)(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-(1-oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H17BrNO3S2/c1-9(2)7(6-16-17(5,14)15)8(11)10(3,4)12(9)13/h6H2,1-5H3
Peso formulazione 341.9833