Learn More
4-Bromo-1H-imidazole, 97%
Codice prodotto. 11956261 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11956261 5 g Bottiglia in vetro 5g
10210593 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11956261 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 376900050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2302-25-2 | C3H3BrN2 | 146.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2302-25-2
Formula molecolare C3H3BrN2
Molecular Weight (g/mol) 146.98
Numero MDL MFCD00047021
InChI Key FHZALEJIENDROK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-1h-imidazole, 4-bromoimidazole, 1h-imidazole, 4-bromo, 4 or 5-bromoimidazole, imidazole, 4-bromo, 4-bromo-3h-imidazole, imidazole, 4 or 5-bromo-6ci,7ci, 5-bromoimidazole, 3kqm, 4-bromo-imidazole
PubChem CID 96125
IUPAC Name 5-bromo-1H-imidazole
SMILES BrC1=CN=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1H-imidazole
Punto di fusione 126.0°C to 132.0°C
Colore Beige to Colorless
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 146.97
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Flakes or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-1H-imidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Sikkerhedssætning
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.