Learn More
4-Bromo-1H-indazole, 97+%
Codice prodotto. 15421789
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15421789 25 g 25g
15401789 1 g 1g
15411789 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15421789 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64527.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 186407-74-9 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 186407-74-9
Formula molecolare C7H5BrN2
Molecular Weight (g/mol) 197.035
Numero MDL MFCD05664001
InChI Key KJIODOACRIRBPB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromoindazole, 1h-indazole, 4-bromo, 4-bromo 1h indazole, 4-bromo-indazole, bromo-1h-indazole, pubchem7834, 4-bromo-2h-indazole, acmc-1bzds, 4-bromanyl-1h-indazole
PubChem CID 22352548
IUPAC Name 4-bromo-1H-indazole
SMILES C1=CC2=C(C=NN2)C(=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1H-indazole
Punto di fusione 164°C to 169°C
Colore White
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 9757929
Peso formulazione 197.04
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Solid