Learn More
4-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10142804
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10142804 5 g 5g
10136992 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10142804 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07344DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 98600-34-1
Formula molecolare C9H6BrNO
Molecular Weight (g/mol) 224.057
InChI Key IPAFHZDRYAWZOB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromoindole-3-carboxaldehyde, 4-bromoindole-3-carboxyaldehyde, 4-bromo-3-formylindole, 4-bromo-1h-indole-3-carboxaldehyde, 4-bromoindole-3-carbaldehyde, 4-bromo-3-formyl-1h-indole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromo-3-indolecarbaldehyde, pubchem7682, acmc-209saq
PubChem CID 2763178
IUPAC Name 4-bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)C(=CN2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 224.06
Percent Purity 97%