Learn More
4-Bromo-1H-pyrazole-3-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10663223
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10663223 1 g Amber Glass Bottle 1g
10273612 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10317354 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10663223 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF05036DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 288246-16-2
Formula molecolare C4H2BrN3
Molecular Weight (g/mol) 171.985
Numero MDL MFCD00105683
InChI Key ZXVFKQRZKKGVNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-2h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromopyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo-3-cyano-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-3-carbonitrile, 4-bromo, pubchem10182, acmc-20aa8h, maybridge1_006470, ksc497k2j, buttpark 181\04-37
PubChem CID 2735623
IUPAC Name 4-bromo-1H-pyrazole-5-carbonitrile
SMILES C1=NNC(=C1Br)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1H-pyrazole-3-carbonitrile
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 171.98
Percent Purity 97%