Learn More
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde, 95+%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 174.98 |
| Percent Purity | 95% |