Learn More
4-Bromo-1H-pyrazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromo-1H-pyrazole |
| CAS | 2075-45-8 |
| Formula molecolare | C3H3BrN2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 4-Bromopyrazole, NSC 522023 |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H3BrN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6) |
| SMILES | Brc1cn[nH]c1 |
| IUPAC Name | 4-bromo-1H-pyrazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 146.97 |
| Peso formulazione | 145.948 |