Learn More
4-Bromo-1H-pyrazole, TRC
Codice prodotto. 30342124
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342124 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342124 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68711050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-1H-pyrazole
CAS 2075-45-8
Formula molecolare C3H3BrN2
Quantità 50 g
Sinonimo 4-Bromopyrazole, NSC 522023
InChI Formula InChI=1S/C3H3BrN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)
SMILES Brc1cn[nH]c1
IUPAC Name 4-bromo-1H-pyrazole
Molecular Weight (g/mol) 146.97
Peso formulazione 145.948