Learn More
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10428192
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10428192 1 g Amber Glass Bottle 1g
10223022 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10428192 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC09110DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 22034-13-5
Formula molecolare C6H3BrN2S
Molecular Weight (g/mol) 215.068
Numero MDL MFCD00614355
InChI Key KYKBVPGDKGABHY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 4-bromo-benzo 1,2,5 thiadiazole, 4-bromobenzo c 1,2,5-thiadiazole, zlchem 1006, 4-bromo-benz-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,4-bromo
PubChem CID 736492
IUPAC Name 4-bromo-2,1,3-benzothiadiazole
SMILES C1=CC2=NSN=C2C(=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2, 1, 3-benzothiadiazole
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 215.07
Percent Purity 95%