Learn More
4-Bromo-2,2-diphenylbutyronitrile, 95%
Codice prodotto. 11493378
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493378 100 g 100g
11483378 25 g 25g
11403388 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11493378 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17786.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 39186-58-8 | C16H14BrN | 300.199 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39186-58-8
Formula molecolare C16H14BrN
Molecular Weight (g/mol) 300.199
Numero MDL MFCD00001845
InChI Key IGYSFJHVFHNOEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2,2-diphenylbutyronitrile, 2,2-diphenyl-4-bromobutyronitrile, 4-bromo-2,2-diphenyl-butyronitrile, 3-cyano-3,3-diphenylpropyl bromide, benzeneacetonitrile, .alpha.-2-bromoethyl-.alpha.-phenyl, acmc-1csza, butyronitrile,2-diphenyl, ksc495i2r, aronis25014, bromoethyl diphenyl acetonitrile
PubChem CID 96575
IUPAC Name 4-bromo-2,2-diphenylbutanenitrile
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCBr)(C#N)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2,2-diphenylbutyronitrile
Punto di fusione 67°C to 69°C
Quantità 100 g
Numero UN UN3439
Beilstein 1684952
Peso formulazione 300.2
Percent Purity 95%