Learn More
4-Bromo-2,2-diphenylbutyronitrile, TRC
Codice prodotto. 30340304
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30340304 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30340304 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68420510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2,2-diphenylbutyronitrile
CAS 39186-58-8
Formula molecolare C16H14BrN
Quantità 10 g
Sinonimo 1-Bromo-3,3-diphenyl-3-cyanopropane, 2,2-Diphenyl-4-bromobutyronitrile, 3-Cyano-3,3-diphenylpropyl Bromide, NSC 80688
InChI Formula InChI=1S/C16H14BrN/c17-12-11-16(13-18,14-7-3-1-4-8-14)15-9-5-2-6-10-15/h1-10H,11-12H2
SMILES BrCCC(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC Name 4-bromo-2,2-diphenylbutanenitrile
Molecular Weight (g/mol) 300.19