Learn More
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, 99%
Codice prodotto. 11499277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499277 1 g 1g
11409287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11499277 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21350.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 17823-46-0 | C7BrF7 | 296.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17823-46-0
Formula molecolare C7BrF7
Molecular Weight (g/mol) 296.97
Numero MDL MFCD00075240
InChI Key DONVNRFILRLHJB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride, p-bromoheptafluorotoluene, 4-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluorobromobenzene, acmc-209ee7, 4-bromoheptafluorotoluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha,2,3,5,6-heptafluorotoluene, 1-trifluoromethyl-2,3,5,6-tetrafluoro-4-bromobenzene
PubChem CID 626637
IUPAC Name 1-bromo-2,3,5,6-tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)Br)F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Densità 1.929
Punti di ebollizione 152°C to 153°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 296.98
Percent Purity 99%