Learn More
4-Bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10480554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10480554 25 g 25g
10405892 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10480554 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD09555EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Identificatori chimici
CAS 166964-36-9
Formula molecolare C4BrCl3O2S2
Molecular Weight (g/mol) 330.416
Numero MDL MFCD00051664
InChI Key NAHZODWKWDZKSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulphonyl chloride, acmc-20amnx, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride, 3-thiophenesulfonylchloride,4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-thiophene-3-sulfonylchloride, 3-thiophenesulfonylchloride, 4-bromo-2,5-dichloro, 4-bromo-2,5-dichloro-3-thiophenesulfonyl chloride #
PubChem CID 519295
IUPAC Name 4-bromo-2,5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
SMILES C1(=C(SC(=C1Br)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2, 5-dichlorothiophene-3-sulfonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 25 g
Peso formulazione 330.44
Percent Purity 97%