Learn More
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30345884
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30345884 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30345884 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6835455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde
CAS 31558-41-5
Formula molecolare C9 H9 Br O3
Quantità 5 g
Sinonimo 2,5-Dimethoxy-4-bromobenzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C9H9BrO3/c1-12-8-4-7(10)9(13-2)3-6(8)5-11/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1cc(C=O)c(OC)cc1Br
IUPAC Name 4-bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 245.07
Peso formulazione 243.974