Learn More
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol, 97%
Codice prodotto. 15408178
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15408178 1 g 1g
15418178 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15408178 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61623.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 162744-59-4 | C7H5BrF2O | 223.017 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 162744-59-4
Formula molecolare C7H5BrF2O
Molecular Weight (g/mol) 223.017
Numero MDL MFCD03094461
InChI Key LSRHFWSNUFIKER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol, 4-bromo-2,6-difluorophenyl methanol, 4-bromo-2,6-difluorobenzylalcohol, benzenemethanol, 4-bromo-2,6-difluoro, 4-bromo-2,6-difluoro-benzenemethanol, 2,6-difluoro-4-bromobenzyl alcohol, 4-bromo-2,6-difluoro-phenyl methanol, 2,6-difluoro-4-bromo benzyl alcohol, pubchem4882, acmc-209dox
PubChem CID 2773303
IUPAC Name (4-bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)CO)F)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Punto di fusione 76°C to 81°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 223.01
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid