Learn More
4-Bromo-2,6-dimethylaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10570892 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10570892 25 g Glass bottle 25g
13458428 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10570892 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 185190250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 24596-19-8 | Molecular Formula: C8H10BrN | Molecular Weight: 200.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24596-19-8
Formula molecolare C8H10BrN
Molecular Weight (g/mol) 200.08
Numero MDL MFCD00007826
InChI Key QGLAYJCJLHNIGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2,6-xylidine, benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl, 4-bromo-2,6-dimethyl-phenylamine, 2-amino-5-bromo-m-xylene, 2,6-dimethyl-4-bromoaniline, 4-bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 4-bromo-2,6-dimethylphenylamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-aniline, 4-bromo-2,6-dimethylaniline, 4-bromo-2,6-dimethyl-benzenamine
PubChem CID 90549
IUPAC Name 4-bromo-2,6-dimethylaniline
SMILES CC1=CC(Br)=CC(C)=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2, 6-dimethylaniline
Punto di fusione 48.0°C to 52.0°C
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
Colore Amber to Yellow
CAS max % 100.0
Quantità 25 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Formula lineare BrC6H2(CH3)2NH2
Beilstein 12,111
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 200.08
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.