Learn More
4-Bromo-2,6-dimethylaniline, 98%
Codice prodotto. 11469562
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469562 250 g 250g
11443484 10 g 10g
11379419 25 g 25g
11459562 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11469562 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10712.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 24596-19-8 | C8H10BrN | 200.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24596-19-8
Formula molecolare C8H10BrN
Molecular Weight (g/mol) 200.08
Numero MDL MFCD00007826
InChI Key QGLAYJCJLHNIGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2,6-xylidine, benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl, 4-bromo-2,6-dimethyl-phenylamine, 2-amino-5-bromo-m-xylene, 2,6-dimethyl-4-bromoaniline, 4-bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 4-bromo-2,6-dimethylphenylamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-aniline, 4-bromo-2,6-dimethylaniline, 4-bromo-2,6-dimethyl-benzenamine
PubChem CID 90549
IUPAC Name 4-bromo-2,6-dimethylaniline
SMILES CC1=CC(Br)=CC(C)=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
Punto di fusione 47°C to 52°C
Quantità 250 g
Numero UN UN2811
Beilstein 1936300
Punti di ebollizione 120°C (0.2 mmHg)
Peso formulazione 200.08
Percent Purity 98%