Learn More
4-Bromo-2,6-dimethylphenol, 99%
Codice prodotto. 11440247
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11440247 25 g 25g
11450247 100 g 100g
11460247 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11440247 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21669.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2374-05-2 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
It is used as a preservatives for coatings, slurries and to control microbial fouling in paper mills , oil field and leather process and water treatment process against microbial attack.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2374-05-2
Formula molecolare C8H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 201.06
Numero MDL MFCD00002314
InChI Key ZLVFYUORUHNMBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2,6-xylenol, phenol, 4-bromo-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-bromophenol, 2,6-xylenol, 4-bromo, pubchem9579, 2, 4-bromo, acmc-2097aq, 4-bromo-2,6 dimethylphenol, 5-bromo-2-hydroxy-m-xylene, ksc495g0d
PubChem CID 16919
IUPAC Name 4-bromo-2,6-dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2,6-dimethylphenol
Punto di fusione 74°C to 78°C
Odore Phenol-like
Quantità 25 g
Beilstein 1862399
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 201.07
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-2,6-dimethylphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-bromo-2,6-dimethylphenol