Learn More
4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine (4-Bromo-2,6-dimethylaniline; 4-Bromo-2,6-xylidine), Mikromol™
Descrizione
4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine (4-Bromo-2,6-dimethylaniline; 4-Bromo-2,6-xylidine)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine |
| CAS | 24596-19-8 |
| Nomi componenti o analita | 4-Bromo-2,6-dimethylphenylamine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H10 Br N |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Benzenamine, 4-bromo-2,6-dimethyl-, 2,6-Xylidine, 4-bromo- (6CI,8CI), 4-Bromo-2,6-dimethylbenzenamine, 2,6-Dimethyl-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-dimethylaniline, 4-Bromo-2,6-xylidine, NSC 227944 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10BrN/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,10H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cc(Br)cc(C)c1N |
| IUPAC Name | 4-bromo-2,6-dimethylaniline |
| Vedi altri risultati |