Learn More
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11426590
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11426590 1 g 1g
11436590 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11426590 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27634.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95192-64-6
Formula molecolare C7H5BrN2O4
Molecular Weight (g/mol) 261.031
Numero MDL MFCD07357280
InChI Key UOGCLPDKGPPDHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2,6-dinitrotoluene, 5-bromo-1,3-dinitro-2-methylbenzene, 5-bromo-2-methyl-1,3-dinitro-benzene, benzene, 5-bromo-2-methyl-1,3-dinitro, 2,6-dinitro-4-bromo-tolurene, 5-bromanyl-2-methyl-1,3-dinitro-benzene
PubChem CID 13443186
IUPAC Name 5-bromo-2-methyl-1,3-dinitrobenzene
SMILES CC1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Punto di fusione 86°C to 89°C
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Peso formulazione 261.03
Percent Purity 97%