Learn More
4-Bromo-2,6-dinitrotoluene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 13418638 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13418638 1 g Bottiglia in vetro 1g
13408638 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13418638 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 448860010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 95192-64-6
Formula molecolare C7H5BrN2O4
Molecular Weight (g/mol) 261.03
InChI Key UOGCLPDKGPPDHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2,6-dinitrotoluene, 5-bromo-1,3-dinitro-2-methylbenzene, 5-bromo-2-methyl-1,3-dinitro-benzene, benzene, 5-bromo-2-methyl-1,3-dinitro, 2,6-dinitro-4-bromo-tolurene, 5-bromanyl-2-methyl-1,3-dinitro-benzene
PubChem CID 13443186
IUPAC Name 5-bromo-2-methyl-1,3-dinitrobenzene
SMILES CC1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])Br)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2, 6-dinitrotoluene
Punto di fusione 86°C to 88°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 261.03
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-2,6-dinitrotoluene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.