Learn More
4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene, 98+%
Codice prodotto. 11468647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11468647 5 g 5g
11478647 25 g 25g
11488647 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11468647 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19782.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 60811-21-4 | C6H3BrClF | 209.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60811-21-4
Formula molecolare C6H3BrClF
Molecular Weight (g/mol) 209.44
Numero MDL MFCD00051794
InChI Key CJTIWGBQCVYTQE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-3-chloro-4-fluorobenzene, 3-chloro-4-fluorobromobenzene, 4-bromo-2-chlorofluorobenzene, 3-chloro-4-fluorobenzene bromide, 4-bromo-2-chloro-fluorobenzene, 4-bromo-2-chloro-1-fluoro-benzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-fluoro, pubchem2169, acmc-209mma, ksc493o4n
PubChem CID 3543065
IUPAC Name 4-bromo-2-chloro-1-fluorobenzene
SMILES FC1=C(Cl)C=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-chloro-1-fluorobenzene
Punti di ebollizione 188°C to 190°C
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN3082
Beilstein 2206652
Peso formulazione 209.45
Percent Purity ≥98%