Learn More
4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene, 97%
Codice prodotto. 11469727
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11469727 5 g 5g
11459727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11469727 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22185.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 31928-47-9 | C6H3BrClI | 317.348 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31928-47-9
Formula molecolare C6H3BrClI
Molecular Weight (g/mol) 317.348
Numero MDL MFCD00079709
InChI Key OHHKQBZOURGNLR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-chloroiodobenzene, 1-bromo-3-chloro-4-iodobenzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-iodo, buttpark 34\07-78, 4-bromo-2-chloro-1-iodo-benzene, pubchem3592, acmc-1cp6y, 3-chloro-4-iodobromobenzene, ksc493m0p, 4-bromo-2-chloro-iodobenzene
PubChem CID 2735547
IUPAC Name 4-bromo-2-chloro-1-iodobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)I
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene
Punto di fusione 33°C to 35°C
Punti di ebollizione 103°C to 105°C (1 mmHg)
Indice di rifrazione 1.6722
Quantità 5 g
Beilstein 2435075
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 317.36
Percent Purity 97%