Learn More
4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline, 98%
Codice prodotto. 11313256
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11313256 25 g 25g
11303256 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11313256 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12590.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 30273-42-8 | C7H7BrClN | 220.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30273-42-8
Formula molecolare C7H7BrClN
Molecular Weight (g/mol) 220.49
Numero MDL MFCD00041432
InChI Key DIXGIKZIIZRFKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-chloro-6-methyl-phenylamine, benzenamine, 4-bromo-2-chloro-6-methyl, pubchem23742, acmc-20a53i, 4-bromo-6-chloro-o-toluidine, 2-amino-5-bromo-3-chlorotoluene, 4-bromo-2-chloro-6-methyl-aniline, 4-bromo-6-chloro-2-methylphenylamine, 4-bromo-2-chloro-6-methylphenylamine, benzenamine,4-bromo-2-chloro-6-methyl
PubChem CID 2769626
IUPAC Name 4-bromo-2-chloro-6-methylaniline
SMILES CC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-chloro-6-methylaniline
Punto di fusione 37°C to 40°C
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2717133
Peso formulazione 220.5
Percent Purity 98%