Learn More
4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10039561
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10039561 1 g 1g
10223662 10 g 10g
10435712 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10039561 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01216DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 7530-27-0
Formula molecolare C7H6BrClO
Molecular Weight (g/mol) 221.48
Numero MDL MFCD00002167
InChI Key IDDUDPYBPXKGCP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82031
IUPAC Name 4-bromo-2-chloro-6-methylphenol
SMILES CC1=CC(Br)=CC(Cl)=C1O
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CH3C6H2(OH)(Cl)Br
Quantità 1 g
Sinonimo 4-bromo-6-chloro-o-cresol, o-cresol, 4-bromo-6-chloro, 4-bromo-6-chloro-2-methylphenol, phenol, 4-bromo-2-chloro-6-methyl, 2-chloro-4-bromo-6-methylphenol, 4-bromo-2-chloro-6-methyl-phenol, 5-bromo-3-chloro-2-hydroxytoluene, #, phenol,4-bromo-2-chloro-6-methyl
Peso formulazione 221.48
Percent Purity 97%