Learn More
4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-Bromo-2-chloro-6-methylphenol |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Formula lineare | CH3C6H2(OH)(Cl)Br |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 4-bromo-6-chloro-o-cresol, o-cresol, 4-bromo-6-chloro, 4-bromo-6-chloro-2-methylphenol, phenol, 4-bromo-2-chloro-6-methyl, 2-chloro-4-bromo-6-methylphenol, 4-bromo-2-chloro-6-methyl-phenol, 5-bromo-3-chloro-2-hydroxytoluene, #, phenol,4-bromo-2-chloro-6-methyl |
| Peso formulazione | 221.48 |
| Percent Purity | 97% |