Learn More
4-Bromo-2-chloroaniline, 98+%
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromo-2-chloroaniline |
| Punto di fusione | 68°C to 72°C |
| Quantità | 250 g |
| Beilstein | 3117740 |
| Peso formulazione | 206.47 |
| Percent Purity | ≥98% |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Bromo-2-chloroaniline
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-2-chloroaniline