Learn More
4-Bromo-2-chloroaniline, 99%
Codice prodotto. 10448740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10448740 10 g 10g
10721441 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10448740 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 167480100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 38762-41-3 | C6H5BrClN | 206.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38762-41-3
Formula molecolare C6H5BrClN
Molecular Weight (g/mol) 206.47
Numero MDL MFCD00007660
InChI Key INMZDDDQLHKGPF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-bromoaniline, 4-bromo-2-chloro-phenylamine, benzenamine, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chloro-aniline, 4-bromo-2-chlorophenylamine, 4-bromo-6-chloroaniline, 4-bromo-2-chlorobenzenamine, zlchem 546, pubchem3578, 2-chloro4-bromoaniline
PubChem CID 610169
IUPAC Name 4-bromo-2-chloroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Cl)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-chloroaniline
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 67°C to 70°C
Colore Brown to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H3(Cl)NH2
Quantità 10 g
Beilstein 12, 652
Peso formulazione 206.47
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-2-chloroaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.