Learn More
4-Bromo-2-chlorobenzenesulfonyl chloride, 96%
Codice prodotto. 11461397
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11461397 100 g 100g
11441397 5 g 5g
11451397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11461397 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24913.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 351003-52-6 | C6H3BrCl2O2S | 289.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 351003-52-6
Formula molecolare C6H3BrCl2O2S
Molecular Weight (g/mol) 289.95
Numero MDL MFCD03094630
InChI Key OECYEHWJPRPCOH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-bromo-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem11732, 4-bromo-2-chloro-benzenesulfonyl chloride, acmc-1ag54, ksc221s9p
PubChem CID 2734766
IUPAC Name 4-bromo-2-chlorobenzenesulfonyl chloride
SMILES ClC1=CC(Br)=CC=C1S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-chlorobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 76°C to 81°C
Quantità 100 g
Numero UN UN3261
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 289.96
Percent Purity 96%