Learn More
4-Bromo-2-chlorobenzenesulfonyl chloride, 97%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10734183 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
1g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10734183 1g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10734183 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 371430010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-chlorobenzenesulfonyl chloride
Nota nome 97%
CAS 351003-52-6
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 75°C to 80°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H3BrCl2O2S
Formula lineare BrC6H3ClSO2Cl
Numero MDL MFCD03094630
Quantità 1 g
Sinonimo 4-bromo-2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-chloro-4-bromo-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chlorophenylsulfonyl chloride, pubchem11732, 4-bromo-2-chloro-benzenesulfonyl chloride, acmc-1ag54, ksc221s9p
InChI Key OECYEHWJPRPCOH-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC(Br)=CC=C1S(Cl)(=O)=O
IUPAC Name 4-bromo-2-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 289.95
PubChem CID 2734766
Peso formulazione 289.96
Percent Purity ≥96.0%
Forma fisica Crystals and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-2-chlorobenzenesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.