Learn More
4-Bromo-2-chlorophenol, 98%
Codice prodotto. 11496546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11496546 50 g 50g
11486546 10 g 10g
11406556 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11496546 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24803.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3964-56-5 | C6H4BrClO | 207.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3964-56-5
Formula molecolare C6H4BrClO
Molecular Weight (g/mol) 207.45
Numero MDL MFCD00002166
InChI Key VIBJPUXLAKVICD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-chloro, phenol, 4-bromochloro, unii-994sj34d8p, 4-bromo-2-chloro-phenol, attercop-chm at106179, 4-bromo-2-chlorophenol 25gr, 4-bromo-chlorophenol, pubchem3596, acmc-209j6p
PubChem CID 19859
ChEBI CHEBI:38852
IUPAC Name 4-bromo-2-chlorophenol
SMILES OC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-chlorophenol
Punto di fusione 47°C to 50°C
Punti di ebollizione 232°C to 235°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Phenol-like
Quantità 50 g
Beilstein 2042867
Peso formulazione 207.46
Percent Purity 98%