Learn More
4-Bromo-2-chlorophenol, 99%
Codice prodotto. 10433975 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10433975 5 g Bottiglia in vetro 5g
10448320 25 g Bottiglia in vetro 25g
10523161 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10433975 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 173530050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3964-56-5 | C6H4BrClO | 207.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3964-56-5
Formula molecolare C6H4BrClO
Molecular Weight (g/mol) 207.45
Numero MDL MFCD00002166
InChI Key VIBJPUXLAKVICD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-chloro, phenol, 4-bromochloro, unii-994sj34d8p, 4-bromo-2-chloro-phenol, attercop-chm at106179, 4-bromo-2-chlorophenol 25gr, 4-bromo-chlorophenol, pubchem3596, acmc-209j6p
PubChem CID 19859
ChEBI CHEBI:38852
IUPAC Name 4-bromo-2-chlorophenol
SMILES OC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-chlorophenol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 47°C to 51°C
Colore White
Punti di ebollizione 232°C to 235°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H3(Cl)OH
Quantità 5 g
Beilstein 06, II, 187
Peso formulazione 207.45
Percent Purity 99%
Forma fisica Low Melting Mass or Crystalline Needles, Powder and Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-2-chlorophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.