Learn More
4-Bromo-2-chlorophenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromo-2-chlorophenol |
| CAS | 3964-56-5 |
| Formula molecolare | C6 H4 Br Cl O |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 4-Bromo-2-chlorophenol, 2-Chloro-4-bromophenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4BrClO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1ccc(Br)cc1Cl |
| IUPAC Name | 4-bromo-2-chlorophenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 207.45 |
| Peso formulazione | 205.9134 |