Learn More
4-Bromo-2-chlorophenol, TRC
Codice prodotto. 30342815
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342815 1 g 1g
30329606 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30342815 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6841581G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-chlorophenol
CAS 3964-56-5
Formula molecolare C6 H4 Br Cl O
Quantità 1 g
Sinonimo 4-Bromo-2-chlorophenol, 2-Chloro-4-bromophenol
InChI Formula InChI=1S/C6H4BrClO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
SMILES Oc1ccc(Br)cc1Cl
IUPAC Name 4-bromo-2-chlorophenol
Molecular Weight (g/mol) 207.45
Peso formulazione 205.9134