Learn More
4-Bromo-2-cyanopyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15497367
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497367 1 g 1g
15407377 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15497367 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34424.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 62150-45-2 | Molecular Formula: C6H3BrN2 | Molecular Weight: 183.008 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62150-45-2
Formula molecolare C6H3BrN2
Molecular Weight (g/mol) 183.008
Numero MDL MFCD04065805
InChI Key CZXDCTUSFIKLIJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 693283
IUPAC Name 4-bromopyridine-2-carbonitrile
SMILES C1=CN=C(C=C1Br)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-cyanopyridine
Punto di fusione 87°C to 91°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3439
Sinonimo 4-bromo-2-cyanopyridine, 4-bromopicolinonitrile, 4-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 4-bromo, 2-cyano-4-bromopyridine, 4-bromo-2-pyridinecarbonitrile, pubchem23829, 4-bromo-2-cyano-pyridine, 2-pyridinecarbonitrile,4-bromo, abbypharma ap-17-5586
Peso formulazione 183.01
Percent Purity 97%