Learn More
4-Bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10621893
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10621893 1 g Amber Glass Bottle 1g
10395152 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10621893 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00690DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175278-24-7
Formula molecolare C8H8BrClO2S
Molecular Weight (g/mol) 283.564
Numero MDL MFCD00204178
InChI Key UOIVESXBURLTPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-bromo-2-ethylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-ethyl, pubchem5062, 4-bromo-2-ethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylphenylsulfonyl chloride, 4-bromanyl-2-ethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethyl-benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-ethylbenzene-1-sulphonyl chloride
PubChem CID 2737536
IUPAC Name 4-bromo-2-ethylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 283.57
Percent Purity 95%