Learn More
4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene, 98%
Codice prodotto. 11472598
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11472598 25 g 25g
11482598 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11472598 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15884.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 105931-73-5 | C6H3BrFI | 300.90 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105931-73-5
Formula molecolare C6H3BrFI
Molecular Weight (g/mol) 300.90
Numero MDL MFCD00010608
InChI Key XRMZKCQCINEBEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-3-fluoro-4-iodobenzene, 3-fluoro-4-iodobromobenzene, 2-fluoro-4-bromoiodobenzene, 4-bromo-2-fluoroiodobenzene, 4-bromo-2-fluoro-1-iodo-benzene, benzene, 4-bromo-2-fluoro-1-iodo, pubchem3232, acmc-2098hz, 2-fluoro-4-bromo iodobenzene, 3-fluoro-4-iodo-bromobenzene
PubChem CID 2724516
IUPAC Name 4-bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
SMILES FC1=C(I)C=CC(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
Punto di fusione 46°C to 50°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Beilstein 4740250
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 300.9
Percent Purity 98%