Learn More
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole, 97%
Codice prodotto. 15483887
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15483887 5 g 5g
15493887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15483887 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H30220.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 74266-66-3 | C7H5BrFNO3 | 250.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74266-66-3
Formula molecolare C7H5BrFNO3
Molecular Weight (g/mol) 250.02
Numero MDL MFCD00013374
InChI Key CVCAYLYLJKBSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-fluoro-6-nitroanisole, 5-bromo-3-fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene, 5-bromo-1-fluoro-2-methoxy-3-nitro-benzene, benzene, 5-bromo-1-fluoro-2-methoxy-3-nitro, 4-bromo-2-fluoro-6-nitrophenyl methyl ether, timtec-bb sbb005948, acmc-20amnn, pubchem4134, 4-bromo-2-fluoro-6-nitroanisol
PubChem CID 557159
IUPAC Name 5-bromo-1-fluoro-2-methoxy-3-nitrobenzene
SMILES COC1=C(F)C=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
Punto di fusione 53°C to 56°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 250.02
Percent Purity 97%