Learn More
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10026303
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
105942-08-3
C7H3BrFN
200.01
MFCD00143264
HGXWRDPQFZKOLZ-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano-3-fluorobromobenzene, pubchem3221, 2-floro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluorobenzontrile, 4-bromo-6-fluorobenzonitrile, ksc490q4t
736029
4-bromo-2-fluorobenzonitrile
FC1=CC(Br)=CC=C1C#N
105942-08-3
C7H3BrFN
200.01
MFCD00143264
HGXWRDPQFZKOLZ-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano-3-fluorobromobenzene, pubchem3221, 2-floro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluorobenzontrile, 4-bromo-6-fluorobenzonitrile, ksc490q4t
736029
4-bromo-2-fluorobenzonitrile
FC1=CC(Br)=CC=C1C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 69°C to 72°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare BrC6H3(F)CN
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 200.01
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.