missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Bromo-2-fluorobenzyl cyanide, 98+%, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3212014
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
114897-91-5
C8H5BrFN
214.04
MFCD07368653
QLASQEZPJFNZQC-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-fluorobenzyl cyanide, 2-4-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 4-bromo-2-fluorophenylacetonitrile, 2-fluoro-4-bromophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-4-bromo-2-fluorophenyl ethanenitrile, 4-bromo-2-fluorobenzylcyanide, pubchem10413, acmc-2099lv
7172308
2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
FC1=CC(Br)=CC=C1CC#N
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
114897-91-5
C8H5BrFN
214.04
MFCD07368653
QLASQEZPJFNZQC-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-2-fluorobenzyl cyanide, 2-4-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 4-bromo-2-fluorophenylacetonitrile, 2-fluoro-4-bromophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-4-bromo-2-fluorophenyl ethanenitrile, 4-bromo-2-fluorobenzylcyanide, pubchem10413, acmc-2099lv
7172308
2-(4-bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
FC1=CC(Br)=CC=C1CC#N
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-fluorobenzyl cyanide
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 52.8°C to 53.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CNCH2C6H3(F)Br
Quantità 5 g
Peso formulazione 214.04
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-2-fluorobenzyl cyanide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'