Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-2-fluorobiphenyl, 98%
Marca: Alfa Aesar™ A14924.06
Dettagli aggiuntivi : CAS : 41604-19-7 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 3152 Chem class : 9 Pack group : II
Quantità | 5g |
---|
Identificatori chimici
41604-19-7 | |
251.098 | |
HTRNHWBOBYFTQF-UHFFFAOYSA-N | |
521063 | |
C1=CC=C(C=C1)C2=C(C=C(C=C2)Br)F |
C12H8BrF | |
MFCD00051716 | |
4-bromo-2-fluorobiphenyl, 4-bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl, 2-fluoro-4-bromo biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorodiphenyl, 4-bromo-2-fluoro-1,1-biphenyl, 4-bromo-2-fluoro biphenyl, pubchem2652, acmc-209jkv, 2-fluoro-4-bromobiphenyl | |
4-bromo-2-fluoro-1-phenylbenzene |
Specifica
4-Bromo-2-fluorobiphenyl | |
>110°C (230°F) | |
38°C to 41°C | |
41604-19-7 | |
MFCD00051716 | |
2208913 | |
HTRNHWBOBYFTQF-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-2-fluoro-1-phenylbenzene | |
521063 | |
98% |
1.4 | |
175°C (2mmHg) | |
5g | |
C12H8BrF | |
UN3152 | |
4-bromo-2-fluorobiphenyl, 4-bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl, 2-fluoro-4-bromo biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorodiphenyl, 4-bromo-2-fluoro-1,1-biphenyl, 4-bromo-2-fluoro biphenyl, pubchem2652, acmc-209jkv, 2-fluoro-4-bromobiphenyl | |
C1=CC=C(C=C1)C2=C(C=C(C=C2)Br)F | |
251.098 | |
251.1 |