Learn More
4-Bromo-2-fluorophenol, 97+%
Codice prodotto. 11469732
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11469732 100 g 100g
11449732 5 g 5g
11459732 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11469732 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10804.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2105-94-4 | C6H4BrFO | 191.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2105-94-4
Formula molecolare C6H4BrFO
Molecular Weight (g/mol) 191.00
Numero MDL MFCD00011722
InChI Key RYVOZMPTISNBDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro phenol, pubchem1488, p-bromo-o-fluorophenol, 2-fluoro-4-bromo phenol, acmc-209fh4, ksc204a3n, 3-fluoro-4-hydroxy-bromobenzene
PubChem CID 2724981
IUPAC Name 4-bromo-2-fluorophenol
SMILES OC1=CC=C(Br)C=C1F
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-fluorophenol
Densità 1.744
Punti di ebollizione 82°C to 83°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 98°C (208°F)
Indice di rifrazione 1.566
Quantità 100 g
Beilstein 1861281
Peso formulazione 191
Percent Purity ≥97%