Learn More
4-Bromo-2-fluorotoluene, 99%
Codice prodotto. 11472608
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11472608 5 g 5g
11482608 25 g 25g
11492608 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11472608 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15891.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 51436-99-8 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51436-99-8
Formula molecolare C7H6BrF
Molecular Weight (g/mol) 189.027
Numero MDL MFCD00013551
InChI Key YZFVUQSAJMLFOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-fluorotoluene, 2-fluoro-4-bromotoluene, benzene, 4-bromo-2-fluoro-1-methyl, toluene,2-fluoro-4-bromo, 4-bromo-2-fluoro-1-methyl-benzene, pubchem1601, acmc-1an2v, 2-fluoro-4-bromo toluene, 4-bromo-2-fluoro-toluene
PubChem CID 171040
IUPAC Name 4-bromo-2-fluoro-1-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-fluorotoluene
Densità 1.492
Punti di ebollizione 66°C to 68°C (8 mmHg)
Punto d'infiammabilità 73°C (163°F)
Indice di rifrazione 1.529
Quantità 5 g
Beilstein 1859028
Peso formulazione 189.03
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-2-fluorotoluene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-2-fluorotoluene