Learn More
4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone, 97%
Codice prodotto. 11462240
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11462240 5 g 5g
11452240 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11462240 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H29125.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1020253-81-9 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1020253-81-9
Formula molecolare C9H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 229.073
Numero MDL MFCD08273792
InChI Key BPQABGQSVOUODJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl ethanone, 2-acetyl-4-methyl-5-bromophenol, 4'-bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone, 1-4-bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene, 4'-bromo-2'-hydroxy-5'-methyl acetophenone
PubChem CID 42553093
IUPAC Name 1-(4-bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
SMILES CC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)C)O)Br
Specifications
Materiale o nome chimico 4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone
Punto di fusione 86°C to 89°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 229.07
Percent Purity 97%