Learn More
4-Bromo-2-hydroxypyridine, 97%
Codice prodotto. 15454747
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15454747 5 g 5g
15464747 250 mg 250mg
15444747 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15454747 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32067.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 36953-37-4 | C5H4BrNO | 173.997 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36953-37-4
Formula molecolare C5H4BrNO
Molecular Weight (g/mol) 173.997
Numero MDL MFCD00234041
InChI Key SSLMGOKTIUIZLY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-hydroxypyridine, 4-bromopyridin-2-ol, 4-bromopyridin-2 1h-one, 4-bromo-2-pyridinol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-bromo-2 1h-pyridinone, 4-bromo-2-pyridone, 4-bromo-2-hydroxy pyridine, 2-hydroxy-4-bromopyridine, 2 1h-pyridinone, 4-bromo
PubChem CID 817115
IUPAC Name 4-bromo-1H-pyridin-2-one
SMILES C1=CNC(=O)C=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-hydroxypyridine
Punto di fusione 201°C to 204°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 174
Percent Purity 97%