Learn More
4-Bromo-2-hydroxypyridine, 97%
Codice prodotto. 10748678 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10748678 1 g Bottiglia in vetro 1g
10460578 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10748678 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 432090010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 36953-37-4 | C5H4BrNO | 174 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36953-37-4
Formula molecolare C5H4BrNO
Molecular Weight (g/mol) 174
Numero MDL MFCD00234041
InChI Key SSLMGOKTIUIZLY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-hydroxypyridine, 4-bromopyridin-2-ol, 4-bromopyridin-2 1h-one, 4-bromo-2-pyridinol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-bromo-2 1h-pyridinone, 4-bromo-2-pyridone, 4-bromo-2-hydroxy pyridine, 2-hydroxy-4-bromopyridine, 2 1h-pyridinone, 4-bromo
PubChem CID 817115
IUPAC Name 4-bromo-1H-pyridin-2-one
SMILES C1=CNC(=O)C=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-hydroxypyridine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 203°C to 208°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 174
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-2-hydroxypyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.