Learn More
4-Bromo-2-iodoaniline, 97%
Artikelnummer. 10451304 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Packungsgröße:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantità Imballaggio Packungsgröße
10451304 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Catalog No. 10451304 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 397910050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 66416-72-6 | C6H5BrIN | 297.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-iodoaniline
CAS 66416-72-6
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 69°C to 72°C
Colore Gray to Purple
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H5BrIN
Formula lineare BrC6H3(I)NH2
Numero MDL MFCD02093764
Quantità 5 g
Sinonimo 4-bromo-2-iodo-phenylamine, 4-bromo-2-iodobenzenamine, 2-iodo-4-bromoaniline, benzenamine,4-bromo-2-iodo, benzenamine, 4-bromo-2-iodo, pubchem3784, acmc-1b9hb, 4-bromo-2-iodophenylamine, asischem t54343, 4-bromo-2-iodo-benzenamine
InChI Key HHTYEQWCHQEJNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)I)N
IUPAC Name 4-bromo-2-iodoaniline
Molecular Weight (g/mol) 297.91
PubChem CID 823934
Peso formulazione 297.91
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-2-iodoaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.