Learn More
4-Bromo-2-(methoxymethyl)pyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromo-2-(methoxymethyl)pyridine |
| CAS | 864412-04-4 |
| Formula molecolare | C7H8NOBr |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8BrNO/c1-10-5-7-4-6(8)2-3-9-7/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMILES | COCc1cc(Br)ccn1 |
| IUPAC Name | 4-bromo-2-(methoxymethyl)pyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 202.05 |
| Peso formulazione | 200.9789 |